missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The RGS19 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21715 and based on accession number NM_139467. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens regulator of G-protein signaling 19 (RGS19), transcript variant 2, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Linea di prodotti | Novus |
| Protein State | Native |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?