Learn More
RGX-104, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495346 100 mg -
16487197 5 mg 5mg
16470787 50 mg 50mg
16460136 2 mg 2mg
16444478 10 mg -
16443106 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16495346 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111498A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Specifica
Materiale o nome chimico RGX-104
CAS 610318-54-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H33ClF3NO3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1
Molecular Weight (g/mol) 596.08
Peso formulazione 596.08
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only