Learn More
IKA™ Agitatore magnetico RH Basic
Codice prodotto. 13480457 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
RH base
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
13480457 RH base Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13480457 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0005019700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00€
    659.78€ / pezzi 1
    Risparmia 47.22€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Collocando il sensore direttamente nel terreno è possibile controllare la temperatura con elevata precisione. L'agitatore magnetico IKA™ RH Basic con elevata dissipazione termica di 600 watt e piastra riscaldante in acciaio inox assicura il rapido riscaldamento.
  • Economico agitatore magnetico con piastra riscaldante.
  • Controllo della temperatura a elevata precisione grazie al sensore posizionato direttamente nel centro.
  • L'elevata dissipazione termica di 600 watt e la piastra riscaldante in acciaio inox assicurano il rapido riscaldamento.
  • Temperatura di sicurezza regolabile da 100 a 360 °C.
  • Motore per agitazione ad avvio graduale Comprende filettatura M 10 per un’asta di supporto
  • Forte campo magnetico e ampia gamma di velocità per volumi fino a 15 litri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed da 100 a 2000 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Acciaio inox
Tensione 230/115/100 V
Wattage 620 w
Altezza (sistema metrico) H 100 mm
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 135 mm
Frequenza 50/60 Hz
Include Filettatura M 10
Modello RH base
Temperature Range (Metric) Da 50 a 320°C
Tipo Agitatore magnetico
Peso (sistema metrico) 2.8 kg