Learn More
R&D Systems™ RHC 80267
Codice prodotto. 18046062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18046062 10 mg 10mg
18015662 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18046062 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1842/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Diacylglycerol lipase inhibitor
Inhibitor of diacylglycerol lipase (IC50 values are 1.1 and 4 μM in rat cardiac myocytes and canine platelets respectively). Weakly inhibits phospholipases C and A2. Potentiates acetylcholine evoked relaxation in mesenteric arteries by the inhibition of cholinesterase activity (IC50 = 4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83654-05-1
Formula molecolare C20H34N4O4
Specifica
Materiale o nome chimico RHC 80267
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 394.51
Purezza >95%
Peso molecolare 394.52