Learn More
RHEB Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2F9H8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene RHEB
Clone 2F9H8
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808855
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66714-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898845
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66714-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Rheb encodes a member of the small GTPase superfamily and encodes a lipid-anchored, cell membrane protein with five repeats of the RAS-related GTP-binding region. This protein is vital in regulation of growth and cell cycle progression due to its role in the insulin/TOR/S6K signaling pathway. The protein has GTPase activity and shuttles between a GDP-bound form and a GTP-bound form, and farnesylation of the protein is required for this activity. Three pseudogenes have been mapped, two on chromosome 10 and one on chromosome 22.
Specifica
Specifica
RHEB
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GTP binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain, RHEB, RHEB2
RHEB
IgG1
Protein G
Antibody
2F9H8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
Q15382, Q921J2
19744, 6009
RHEB Fusion Protein Ag8887
Primary
-20°C
RHEB