Learn More
Rhenium Carbonyl, TRC
Codice prodotto. 30417586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417586 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR315015100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium Carbonyl
CAS 14285-68-8
Formula molecolare 10 C O . Re2
Quantità 100 mg
Sinonimo Decacarbonyldirhenium, Decacarbonyldirhenium(0) Dirhenium decacarbonyl, NSC 158174 Pentacarbonylrhenium dimer
InChI Formula InChI=1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
SMILES [Re][Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
IUPAC Name carbon monoxide;rheniorhenium
Molecular Weight (g/mol) 652.515
Peso formulazione 653.861