Learn More
Rhenium pentacarbonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10202942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10202942 5 g Bottiglia in vetro 5g
10389410 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10202942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 316310050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14099-01-5
Formula molecolare C5ClO5Re
Molecular Weight (g/mol) 361.71
Numero MDL MFCD00013296
InChI Key JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
PubChem CID 6096982
IUPAC Name carbon monoxide;chlororhenium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium pentacarbonyl chloride
Nota nome 98%
Colore White
Analisi elementare 97.5% min.
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 361.71
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder