Learn More
Rhenium powder, -22 mesh, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Codice prodotto. 11320909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11320909 5 g 5g
11310909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010673.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-04-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium powder
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −22 Mesh
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic