Learn More
Rhenium wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.97% (metals basis)
Codice prodotto. 11391408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391408 25 cm 25cm
11371408 5 cm 5cm
11381408 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11391408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010312.BU
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx.4.13g/m | CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray wire
Densità 21.04g/cm3
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.97% (Metals basis)
Forma Wire