Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 and 7725i Sample Injectors
Ensure accurate, precise HPLC injections and protect against pressure shock with the dual-mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 and 7725i Sample Injectors.
1656.23€ - 1843.73€
Specifica
Modalità Dual Mode
Volume (sistema metrico) di campione 20 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC
Tipo Continuous Flow HPLC Sample Injector
Materiale statore Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10171033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
7725
Continuous Flow
1656.23€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10384423
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
7725I
Continuous Flow, Position Sensing Switch
1843.73€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Maintain continuous HPCL flow between the load and inject positions and protect against pressure shock by using Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 and 7725i Sample Injectors. The Make-Before-Break (MBB) design ensures uninterrupted flow during sample injection. These stainless-steel, dual-mode injectors can use partial filling for zero sample waste or complete filling for better reproducibility. Samples from 1μL to 5mL can be injected with high accuracy and precision. The 7725i model features a position-sensing switch for a reproducible start signal.
  • Stainless steel construction
  • Make-Before-Break (MBB) design
  • Can use partial filling for zero sample waste or complete filling for better reproducibility
  • Inject 1μL to 5mL with high accuracy and precision
  • 7725i features a position sensing switch for a reproducible start signal
(Includes: 20μL sample loop)
Specifica
Specifica
Dual Mode
HPLC
Stainless Steel
20 μL
Continuous Flow HPLC Sample Injector