Learn More
Novus Biologicals™ Rhesus Macaque Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Codice prodotto. 18656581 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18656581 5 Slides pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18656581 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP278079
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Slides
Specie Rhesus Macaque
Da utilizzare con (applicazione) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.