Learn More
RhoB Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621222 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621222 0.02 mL 0.02mL
18649551 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18621222 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2941040.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RhoB Polyclonal specifically detects RhoB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RhoB
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene ARH6MSTP081, ARHBAplysia RAS-related homolog 6, h6, MST081, oncogene RHO H6, ras homolog gene family, member B, Rho cDNA clone 6, RHOH6RhoB, rho-related GTP-binding protein RhoB
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-190 of human RhoB (NP_004031.1). VPEVKHFCPNVPIILVANKKDLRSDEHVRTELARMKQEPVRTDDGRAMAVRIQAYDYLECSAKTKEGVREVFETATRAALQKRYGSQNGCI
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Angiogenesis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 388
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus