Learn More
Abnova™ RHOC (Human) Recombinant Protein
Human RHOC full-length ORF ( AAH07245, 1 a.a. - 193 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH07245
ID gene (immissione) 389
Nome ras homolog gene family, member C
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16161831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000389-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16171831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000389-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Sequence: MAAIRKKLVIVGDGACGKTCLLIVFSKDQFPEVYVPTVFENYIADIEVDGKQVELALWDTAGQEDYDRLRPLSYPDTDVILMCFSIDSPDSLENIPEKWTPEVKHFCPNVPIILVGNKKDLRQDEHTRRELAKMKQEPVRSEEGRDMANRISAFGYLECSAKTKEGVREVFEMATRAGLQVRKNKRRRGCPIL
Specifica
Specifica
AAH07245
ras homolog gene family, member C
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
ARH9, ARHC, H9, MGC1448, MGC61427, RHOH9
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
389
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RHOC