Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 110, 98+%, pure, laser grade
Codice prodotto. 11966931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966931 2.5 g Glass bottle 2.50g
10730682 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966931 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 419070025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13558-31-1 | C20H15ClN2O3 | 366.801 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13558-31-1
Formula molecolare C20H15ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 366.801
InChI Key JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11617572
IUPAC Name 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoic acid;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 110
Punto di fusione >360.0°C
Fluorescenza max 520nm (in methanol)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 498 to 504nm (c=10mg/l in methanol)
Coefficiente di assorbimento molare 77000 l/(mol.cm) (at lambda max.) min.
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for use as a laser dye) passes
Intervallo percentuale saggio 98+%
Colore White to Yellow
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Quantità 2.5 g
Forma fisica Crystalline Powder
Peso formulazione 366.79
Percent Purity ≥98%
Grado Pure