Learn More
Rhodamine 110, TRC
Codice prodotto. 30424824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30424824 100 mg
30413235 250 mg
30427571 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30424824 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR318580100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13558-31-1
Formula molecolare C20 H14 N2 O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 366.8
Sinonimo 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Monohydrochloride, 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, R 110, RH 110, Rhodamine 560, Rhodamine N
IUPAC Name 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl)benzoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1ccc2C(=C3C=CC(=N)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 110
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Peso formulazione 366.0771