Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodamine 6G |
| Punto di fusione | 290.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Beilstein | 18, V,12, 283 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 479.01 |
| Percent Purity | 99% |
| Grado | Pure |
Sicurezza e movimentazione
- Rhodamine 6G
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico