Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure
Codice prodotto. 10147990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147990 5 g Glass bottle 5g
10045820 25 g Glass bottle 25g
10587362 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10147990 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 419010050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 989-38-8
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.017
Numero MDL MFCD00012665
InChI Key VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 6G
Punto di fusione 290.0°C
Nota nome 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
UV_Vis 98.5% min.
Beilstein 18, V,12, 283
Colore Brown to Brown/Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 5 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 479.01
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 6G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico