Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, pure
Codice prodotto. 10286580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10286580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10286580 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 191410500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 6G
Punto di fusione 290.0°C
CAS 989-38-8
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Numero MDL MFCD00012665
Beilstein 18, V,12, 283
Sinonimo Basic Red 1, C.I. 45160
Colore Brown to Brown/Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 50 g
InChI Key VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Fine Crystalline Powder
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
Molecular Weight (g/mol) 479.017
PubChem CID 51358423
Peso formulazione 479.01
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 6G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico