Learn More
Rhodamine 6G, TRC
Codice prodotto. 30416121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30416121 5 g
30415142 250 mg
30419381 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30416121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR3185955G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 989-38-8
Formula molecolare C28 H30 N2 O3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 479.01
Sinonimo Benzoic acid, o-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), Rhodamine 6GCP (6CI), Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, chloride (9CI), 6-Carboxyrhodamine, Aizen Rhodamine 6GCP, Basic Red 1, Basonyl Red 482, Basonyl Red 483, C.I. 45160, C.I. Basic Red 1, Calcozine Red 6G, Calcozine Rhodamine 6GX, Eljon Pink Toner, Exciton 590, Fanal Pink B, Fanal Pink GFK, Fanal Red 25532, Flexo Red 482, Heliostable Brilliant Pink B extra, Mitsui Rhodamine 6GCP, NSC 36345, Nyco Liquid Red GF, R 634, R 6G, Rh 6G, Rhodamin 6G, Rhodamine 4GD, Rhodamine 4GH, Rhodamine 5GDN, Rhodamine 5GDN Extra, Rhodamine 5GL, Rhodamine 6G, Rhodamine 6G Extra, Rhodamine 6G Extra Base, Rhodamine 6G chloride, Rhodamine 6GB, Rhodamine 6GBN, Rhodamine 6GD, Rhodamine 6GDN, Rhodamine 6GDN Extra, Rhodamine 6GEx ethyl ester, Rhodamine 6GH, Rhodamine 6GO, Rhodamine 6GX, Rhodamine 6JH, Rhodamine 6JH-SA, Rhodamine 6JH-SA Extra 1150, Rhodamine 6Zh-DN, Rhodamine F 5G, Rhodamine F 5GL, Rhodamine GDN, Rhodamine GDN Extra, Rhodamine Y 20-7425, Rhodamine Zh, Silosuper Pink B, Vali Fast Red 1308
IUPAC Name ethyl 2-[(6E)-3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydrochloride
SMILES Cl.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)\C(=CC3=C(c4ccccc4C(=O)OCC)c2cc1C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Basic Red 1
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
Peso formulazione 478.2023
Percent Purity >95%