Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+%, pure
Codice prodotto. 10093370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10093370 25 g Glass bottle 25g
10440341 10 g Glass bottle 10g
10035463 100 g Glass bottle 100g
13428498 1 kg Plastic Drum 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10093370 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 296570250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-88-9
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.02
Numero MDL MFCD00011931
InChI Key PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC Name [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine B
Punto di fusione 210.0°C to 211.0°C
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Informazioni di decomposizione >255°C
Beilstein 19, V,8, 669
Indice di Merck 15, 8307
Colore Green
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 479.01
Percent Purity ≥98%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.