Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+%, pure
Codice prodotto. 10440341 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10440341 10 g Glass bottle 10g
10093370 25 g Glass bottle 25g
10035463 100 g Glass bottle 100g
13428498 1 kg Plastic Drum 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10440341 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 296570100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.02
Numero MDL MFCD00011931
InChI Key PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC Name [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spécification
Materiale o nome chimico Rhodamine B
Punto di fusione 210.0°C to 211.0°C
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Informazioni di decomposizione >255°C
Beilstein 19, V,8, 669
Indice di Merck 15, 8307
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 479.01
Percent Purity ≥98%
Grado Pure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Mention de danger
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.