Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 99+%, pure, laser grade
Codice prodotto. 10229510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10229510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10229510 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 419000010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine B
Punto di fusione 210.0°C to 211.0°C
Nota nome 99+%
CAS 81-88-9
Fluorescenza max 565nm (in methanol)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 545nm (in methanol)
Coefficiente di assorbimento molare 106000L/(mole.cm) (lambda max.)
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Numero MDL MFCD00011931
Beilstein 19, V,8, 669
Indice di Merck 15, 8307
Sinonimo Basic Violet 10, C.I. 45170
Colore Green
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Quantità 1 g
InChI Key PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
IUPAC Name [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Peso formulazione 479.01
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.