Learn More
Rhodamine B, Pure, C.I.45170, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10386000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10386000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10386000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore R/0250/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 210°C
CAS 81-88-9
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Numero MDL MFCD00011931
InChI Key PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
IUPAC Name [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Peso formulazione 479.01g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.