Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine WT, 20% solution in water
Codice prodotto. 12103771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12103771 100 mL 100mL
12193761 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12103771 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 446971000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.16
Formula molecolare C29H29ClN2Na2O5
Densità 1.1600g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Quantità 100 mL
InChI Key NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
IUPAC Name disodium;4-[3-(diethylamino)-6-diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzene-1,3-dicarboxylate;chloride
Molecular Weight (g/mol) 566.99
PubChem CID 37718
Peso formulazione 566.99