Learn More
Rhodanine, 99%
Codice prodotto. 10794081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794081 100 g Glass bottle 100g
10582931 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794081 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152601000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-84-4
Formula molecolare C3H3NOS2
Molecular Weight (g/mol) 133.183
Numero MDL MFCD00005488
InChI Key KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Thioxo-4-thiazolidinone
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC Name 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodanine
Punto di fusione 167°C to 170°C
Nota nome 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 27, 242
Indice di Merck 15, 8308
Colore Beige to Yellow
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 133.2
Percent Purity ≥98.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodanine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico