Learn More
Rhodanine, TRC
Codice prodotto. 30408993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408993 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408993 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR31861510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodanine
CAS 141-84-4
Formula molecolare C3H3NOS2
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Thio-4-ketothiazolidine, 2-Thio-4-thiazolinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 4-Oxo-1,3-thiazolidine-2-thione, 4-Oxo-2-thiazolidinethione, 4-Oxo-2-thionothiazolidine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine, 4-Thiazolidinone-2-thione, NSC 1899, Rhodaninic Acid
InChI Formula InChI=1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMILES O=C1CSC(=S)N1
IUPAC Name 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Peso formulazione 132.9656