Learn More
Rhodanine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodanine |
| CAS | 141-84-4 |
| Formula molecolare | C3H3NOS2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Thio-4-ketothiazolidine, 2-Thio-4-thiazolinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 4-Oxo-1,3-thiazolidine-2-thione, 4-Oxo-2-thiazolidinethione, 4-Oxo-2-thionothiazolidine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine, 4-Thiazolidinone-2-thione, NSC 1899, Rhodaninic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6) |
| SMILES | O=C1CSC(=S)N1 |
| IUPAC Name | 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.19 |
| Peso formulazione | 132.9656 |