Learn More
Rhodium (5% on Alumina), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodium |
| CAS | 7440-16-6 |
| Quantità | 2.5 g |
| Formula molecolare | Rh |
| Sinonimo | Rh |
| InChI Formula | InChI=1S/Rh |
| SMILES | [Rh] |
| IUPAC Name | rhodium |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.91 |
| Peso formulazione | 102.9055 |