Learn More
Rhodium (5% on Alumina), TRC
Codice prodotto. 30426517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426517 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426517 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR318635500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium
CAS 7440-16-6
Quantità 500 mg
Formula molecolare Rh
Sinonimo Rh
InChI Formula InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
IUPAC Name rhodium
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Peso formulazione 102.9055