Learn More
Rhodium (5% on Alumina), TRC
Codice prodotto. 30424442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424442 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR31863510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium
CAS 7440-16-6
Quantità 10 g
Formula molecolare Rh
Sinonimo Rh
InChI Formula InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
IUPAC Name rhodium
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Peso formulazione 102.9055