Learn More
Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate, ca 43% Rh
Codice prodotto. 10402781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10402781 1 g Glass bottle 1g
10062580 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10402781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197610010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29998-99-0
Formula molecolare C8H16O10Rh2
Molecular Weight (g/mol) 478.02
Numero MDL MFCD00149212
Sinonimo Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Nota nome ca 43% Rh
Colore Green
Forma fisica Fine Powder
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
Peso formulazione 478.02
Percent Purity ∼43% (Rh)