Learn More
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Codice prodotto. 10568833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10568833 250 mg Glass bottle 250mg
10771894 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10568833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389702500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31126-95-1 | C8F12O8Rh2 | 657.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31126-95-1
Formula molecolare C8F12O8Rh2
Molecular Weight (g/mol) 657.88
Numero MDL MFCD00209611
InChI Key SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 10985187
IUPAC Name rhodium;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 mg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Peso formulazione 657.88
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.