Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Punto di fusione | 100.0°C |
| Colore | Brown to Brown-Red |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | RhCl3·xH2O |
| Fieser | 10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
| Peso formulazione | 209.26 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.