Learn More
Rhodium(III) chloride hydrate, 99.95%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Rhodium(III) chloride hydrate |
| Punto di fusione | 100.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 37.0 to 43% (Rh) |
| Formula lineare | RHCl3·xH2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether |
| Peso formulazione | 209.26 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Rhodium(III) chloride hydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.