Learn More
Rhodium wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 11367317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367317 25 cm 25cm
11357317 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011578.BU
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium wire
Nota nome 0.127mm (0.005 in.) dia.
Quantità 25 cm
Peso ≈0.16g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.8%