Learn More
Rhodopsin Antibody (Rho 1D4) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18612149 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.2 mg
Dimensione della confezione:
0.20mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612149 0.2 mg 0.20mg
18641419 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18612149 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP3090010.2mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.53€
    771.75€ / 0.2mg
    Risparmia 105.78€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Rhodopsin Monoclonal specifically detects Rhodopsin in Amphibian∣Bovine∣Human∣Mouse∣Rat∣Zebrafish samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Radioimmune Assays (RIA)∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Rhodopsin
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone Rho 1D4
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS
Alias gene CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Bleached bovine rod outer segment (ROS).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.2 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Signal Transduction, Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6010
Target Species Amphibian, Bovine, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus