Learn More
Novus Biologicals™ RHOT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18467589 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18467589 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18467589 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00089941T01
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Signal Transduction
Bersaglio RHOT2
Sinonimo ARHT2, C16orf39, chromosome 16 open reading frame 39, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, hMiro-2, MIRO-2 mitochondrial Rho 2, mitochondrial Rho GTPase 2, Ras homolog gene family member T2, ras homolog gene family, member T2, RASL
Simbolo del gene RHOT2