Learn More
RHOT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | RHOT2 |
---|---|
Concentrazione | 0.37 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898173
|
Proteintech
11237-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888173
|
Proteintech
11237-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the Rho family of GTPases. The encoded protein is localized to the outer mitochondrial membrane and plays a role in mitochondrial trafficking and fusion-fission dynamics.Specifica
RHOT2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8IXI1, Q8JZN7 | |
214952, 89941 | |
RHOT2 Fusion Protein Ag1752 | |
Primary | |
-20°C | |
RHOT2 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARHT2, C16orf39, hMiro 2, MIRO 2, miro2, Mitochondrial Rho GTPase 2, RASL, RHOT2 | |
RHOT2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |