Learn More
Kartell SpA RIA Test Tube Stoppers
Codice prodotto. 10634052
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
11 to 13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura unitSize
10634052 11 to 13 mm pezzi 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10634052 Fornitore Kartell SpA N. del fornitore 8831800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    298.83€ / pezzi 20000
    Risparmia 32.17€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stopper for disposable test tubes
Pressure caps, made in HDPE, white, suitable for use with cylindrical test tubes for RIA. Caps with milled edge to allow easy opening and closing.
Specifica
Dimensione chiusura 11 to 13 mm
Product Type Plug Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale HDPE
Colore White
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) RIA Test Tubes
Monouso Single-use
Fit for Purpose Certified Quality