Learn More
Ribavirin, 98%
Codice prodotto. 15519523 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15519523 25 g 25g
15599513 1 g 1g
15509523 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15519523 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460480250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Ribavirin, CAS# 36791-04-5, is an antiviral agent and a guanosine analog, which stops viral RNA synthesis and mRNA capping. | CAS: 36791-04-5 | C8H12N4O5 | 244.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Ribavirin is a broad-spectrum antiviral nucleoside analog
  • It inhibits viral genome synthesis
Applications
  • Ribavirin is an antiviral compound
  • Its metabolite, ribavirin 5'-phosphate, inhibits inosine monophosphate dehydrogenase (IMP), which is involved in GTP biosynthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36791-04-5
Formula molecolare C8H12N4O5
Molecular Weight (g/mol) 244.2
InChI Key IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Sinonimo ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Ribavirin
Residuo della combustione 0.25% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Peso formulazione 244.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ribavirin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.