Learn More
Ribavirin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471416 200 mg 200mg
16448306 100 mg 100mg
16432136 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0434
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Ribavirin (ICN-1229) is an antiviral agent against a broad spectrum of viruses including HCV, HIVl, and RSV. Ribavirin also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Ribavirin (ICN-1229) is an antiviral agent against a broad spectrum of viruses including HCV, HIVl, and RSV. Ribavirin also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Ribavirin
Forma fisica Powder
CAS 36791-04-5
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H12N4O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo ICN-1229
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (409.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (409.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2N=C(C(N)=O)N=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 244.2
Peso formulazione 244.2
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only