Learn More
Ribavirin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462701 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462701 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11462701 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219606683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1056.30€ / 250mg
    Risparmia 53.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Active against many DNA and RNA viruses. Ribavirin, MP Biomedicals is an antiviral compound that is active against RSV, HIV, HCV and other infectious agents. It is a nucleoside antimetabolite drug that interferes with duplication of viral genetic material
Ribavirin is used as an antiviral agent against a wide variety of human viral infections, in particular, chronic hepatitis C, HIV, and adenovirus. It inhibits purine (GTP pools) biosynthesis and is a precursor to the di- and tri-phosphates that inhibit viral RNA-dependent RNA polymerases. Its metabolite, ribavirin 5'-phosphate, is an inhibitor of inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase, but many other mechanisms of action are also supported with experimental evidence. It is also an analog of the imidazole nucleotide intermediates in purine nucleotide biosynthesis.
Identificatori chimici
CAS 36791-04-5
Formula molecolare C8H12N4O5
Molecular Weight (g/mol) 244.207
InChI Key IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Sinonimo ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Specifica
Punto di fusione 173°C (literature)
Perdita all'essiccatura 0.04% (Lit.)
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Soluble in water (20mg/mL, clear, colorless solution).
Peso formulazione 244.2g/mol
Percent Purity >99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ribavirin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ribavirin