Learn More
Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate, 73.0% min.
Codice prodotto. 15498519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498519 50 g 50g
15488519 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66949.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6184-17-4
Formula molecolare C17H24N4NaO11P
Molecular Weight (g/mol) 514.36
Numero MDL MFCD00150993
InChI Key LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Sinonimo riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC Name [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] dihydrogen phosphate;sodium;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow to Orange
Quantità 50 g
Beilstein 4106529
Indice di Merck 14,8201
Informazioni di solubilità Soluble in water at 50mg/mL
Peso formulazione 514.36 (478.34 Anhydrous)
Forma fisica Powder