Learn More
Riboflavin, 97%, Electrophoresis Grade
Codice prodotto. 15448069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448069 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448069 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66632.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Riboflavin
CAS 83-88-5
Punto di fusione 290°C
Colore Orange-Yellow
Odore Odorless
Formula molecolare C17H20N4O6
Numero MDL MFCD00005022
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,8200
Sinonimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI Key AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC Name 7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Peso formulazione 376.37
Percent Purity 98%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Powder