Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%
Codice prodotto. 10135783 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10135783 500 g Bottiglia in vetro 500g
10593871 25 g Bottiglia in vetro 25g
10438870 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10135783 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 132355000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-88-5
Formula molecolare C17H20N4O6
Molecular Weight (g/mol) 376.37
Numero MDL MFCD00005022
InChI Key AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Sinonimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Riboflavin
Absorbance 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Punto di fusione 290.0°C
Colore Yellow to Orange
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 8325
Condizione di rotazione specifica − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Rotazione specifica -125
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Spettrofotometria 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
IUPAC Name 7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
Peso formulazione 376.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder