Learn More
Riboflavin, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020350 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020350 25 g Plastic powder jar 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10020350 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore R/P300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Specifications
CAS 83-88-5
Punto di fusione 290°C
Colore Orange to Yellow
pH 5.5 to 7.2
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C17H20N4O6
Numero MDL MFCD00005022
Quantità 25 g
Sinonimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI Key AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC Name 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Peso formulazione 376.36g/mol
Forma fisica Solid