Learn More
Riboflavin (Fine, Orange-Yellow Crystals/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10796644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796644 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10796644 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP16750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Glass Bottle; 50g
Riboflavin is a photoinitiator of acrylamide/bis-acrylamide polymerization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Riboflavin
CAS 83-88-5
Punto di fusione 290°C
Colore Yellow to Orange
pH 5.5 to 7.2
Intervallo percentuale saggio ≥95 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C17H20N4O6
Numero MDL MFCD00005022
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 8325
Sinonimo riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI Key AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC Name 7,8-dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Peso formulazione 374.04
Percent Purity ≥95%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Solid