Learn More
Riboflavin, MedChemExpress
Descrizione
Riboflavin is an easily absorbed micronutrient with a key role in maintaining health in humans and other animals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Riboflavin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 83-88-5 |
| Colore | Deep Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H20N4O6 |
| Sinonimo | Vitamin B2 E101 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 17.86 mg/mL (47.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 14.29 mg/mL (37.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) |
| SMILES | O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only