Learn More
Riboflavin Phosphate Sodium Salt (~70%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Riboflavin-5'-Phosphate sodium salt |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 478.0866 |