Learn More
Ribonucleic acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11434321 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11434321
Marca: MP Biomedicals 0215202680
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 63231-63-0
Numero MDL MFCD00132196
Sinonimo RNA
IUPAC Name Ribonucleic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Ribonucleic acid
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Powder